Learn More
CSM-ARG-URA (Pulver), MP Biomassalien™
Artikelnummer. 15796375 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
15796375 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15796375 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 114523112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00 €
    98.70 € / 10 Gramm
    Sparen 5.30 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vollständiges Ergänzungsgemisch (ohne Arginin oder Uracil) für reicheres Medium, erhöhte Ausbeute/gesteigertes Wachstum/höhere Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Plasmid-Bildungen.
  • Einfache Dropout-Formulierung (ohne Arginin und Uracil).
  • Die Auswahl von Plasmiden in Hefe basiert auf der Verwendung von auxotrophen Mutantenstämmen, die ohne eine bestimmte Medienkomponente (eine Aminosäure, Purin oder Pyrimidin) nicht wachsen können.
  • Die Transformation mit einem Plasmid, das das mutierte Gen enthält, ermöglicht es dem Transformanten, auf einem Medium zu wachsen, das die erforderliche Komponente nicht aufweist.
  • Dieses CSM-Dropout-Medium schafft ein reicheres Medium für bessere Ausbeute und Wachstumsrate und erhöht die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Transformationen beim Screening von Bibliotheken oder bei der Durchführung von Gen-Knock-Outs.
  • Zur Verwendung mit DOB/DOBA oder YNB mit den entsprechenden Stickstoff- und Kohlenstoffquellen zur kundenspezifischen Formulierung Ihrer eigenen selektiven synthetischen definierten Hefemedien.
  • Nur für Forschungszwecke (RUO).
Spezifikation
Farbe Farblos bis schwach gelb
CAS 73-24-5
pH 4.0 bis 4.8
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich