missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CSNK2A1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16817753 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16817753 150 μL 150 Mikroliter
16827753 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16817753

Marke: Proteintech 109921AP150UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Catalytic subunit of a constitutively active serine/threonine-protein kinase complex that phosphorylates a large number of substrates containing acidic residues C-terminal to the phosphorylated serine or threonine. Regulates numerous cellular processes, such as cell cycle progression, apoptosis and transcription, as well as viral infection. May act as a regulatory node which integrates and coordinates numerous signals leading to an appropriate cellular response. During mitosis, functions as a component of the p53/TP53-dependent spindle assembly checkpoint (SAC) that maintains cyclin-B-CDK1 activity and G2 arrest in response to spindle damage.

Spezifikation

Antigen CSNK2A1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.62 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen CSNK2A1
Gen-Zugriffsnummer P19139, P68400, Q60737
Gen-Alias Casein kinase II subunit alpha, CK II alpha, CK2a, CK2A1, CK2 alpha, CKII, CSNK2A1
Gensymbole Csnk2a1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen CSNK2A1 Fusion Protein Ag1452
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 116549, 12995, 1457
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.