Learn More
CSNK2A1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 10992-1-AP-20UL
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 16827753
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Catalytic subunit of a constitutively active serine/threonine-protein kinase complex that phosphorylates a large number of substrates containing acidic residues C-terminal to the phosphorylated serine or threonine. Regulates numerous cellular processes, such as cell cycle progression, apoptosis and transcription, as well as viral infection. May act as a regulatory node which integrates and coordinates numerous signals leading to an appropriate cellular response. During mitosis, functions as a component of the p53/TP53-dependent spindle assembly checkpoint (SAC) that maintains cyclin-B-CDK1 activity and G2 arrest in response to spindle damage.
Specifikationer
Specifikationer
CSNK2A1
Polyclonal
Unconjugated
CSNK2A1
Casein kinase II subunit alpha, CK II alpha, CK2a, CK2A1, CK2 alpha, CKII, CSNK2A1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
116549, 12995, 1457
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.62 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P19139, P68400, Q60737
Csnk2a1
CSNK2A1 Fusion Protein Ag1452
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.