Learn More
Invitrogen™ CSPD™ Substrate (0.4 mM Ready-To-Use) with Sapphire-II™ Enhancer, Size B
Beschreibung
Chemilumineszierende Substrate bieten hochempfindliche Ersatzstoffe für das weit verbreitete fluorogene Substrat Methylumbelliferylphosphat (MUP) und das kolorimetrische Substrat p-Nitrophenylphosphat (pNPP). Eine geringe Hintergrundlumineszenz in Verbindung mit einer Lichtleistung von hoher Intensität ermöglicht die Erkennung alkalischer Phosphatase-Marker mit der höchstmöglichen Empfindlichkeit und dem höchstmöglichen Signal-Rausch-Verhältnis.
- Erkennen Sie alkalische Phosphatase- und alkalische Phosphatase-markierte Moleküle mit unvergleichlicher Empfindlichkeit, Geschwindigkeit und Leichtigkeit
- Hohe Empfindlichkeit bei membranbasierten Anwendungen wie Southern, Northern und Western Blotting
- Einsatz in lösungsbasierten Assays wie Immunoassays, DNA-Sondenassays, Enzym-Assays und Reporter-Genassays
- Die maximale Lichtstärke wird nach ca. 10 Minuten erreicht, und die Glimmlichtemmission bleibt mehrere Stunden lang bestehen.
- Enhancer erhöhen die Lichtleistung und Empfindlichkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | ELISA-Substrat |
| Menge | 100 ml |
| Nachweisverfahren | Chemilumineszenz |
| Form | Flüssig |
| Format | Flasche |
| Produktlinie | CSPD, NovaBright |
| Substrattyp | Alkalische Phosphatase |
| Inhalt und Lagerung | Lagern Sie das Produkt bei 4 °C. |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |