Learn More
CleanSpace™ Technology CST Halbmaske mit Kopfband
Código de producto. 17840705 Tienda CleanSpace Technology Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Größe:
L/XL
M
S
Tamaño de la unidad:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Größe Tamaño de la unidad
17840705 M 1 Stück
17825085 S 1 Stück
17835085 L/XL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17840705 Proveedor CleanSpace™ Technology N.º de proveedor CST1035
Verfügbar ab: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A CleanSpace CST-Halbmasken (einschließlich einer CleanSpace Das CST-Kopfgeschirr ist für die Verwendung mit dem CleanSpace PRO Power Unit (CST1000) und CleanSpace ULTRA Power Unit (CST 1010).
  • Entwickelt für die Verwendung mit dem CleanSpace PRO Power Unit (CST1000) und CleanSpace ULTRA Power Unit (CST 1010).
  • Hergestellt aus weichem Silikon, das sich leicht an das Gesicht anpasst und keine allergische Dermatitis verursacht.
  • Die leicht zu findenden Clips sichern die CleanSpace CST-Halbmaske zur Stromversorgungseinheit.
  • Lässt sich leicht an den Verbindungsstellen der Maskenarme befestigen und kann zur Reinigung abgenommen werden.
  • A CleanSpace CST Halbmaske (einschließlich einer CleanSpace Das CST-Kopfgeschirr ist NICHT als eigensicher zertifiziert.
Especificaciones
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Material Silikon
Produkttyp 1/2 Maske und Geschirr
Größe M