Learn More
Labconco CT-Serie Gefriertrockner, 4-Port-Ansaugkrümmer – Eco-Cool-Kältemittel
Artikelnummer. 31703095 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-105 °C
-50 °C
-84 °C
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
31703095 -105 °C 1 Stück
31703088 -50 °C 1 Stück
31703091 -84 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Entspricht allen EU-Vorschriften zu HFC-Kältemitteln
Artikelnummer. 31703095 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 8702590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10280.00 €
    7666.06 € / 1 Stück
    Sparen 2613.94 €
    25% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entspricht allen EU-Vorschriften zu HFC-Kältemitteln
Die CT-Serie Gefriertrockner sind für die Lyophilisierung leichter Probenladungen konzipiert, mit einem kompakten, schlanken Design für Labore, die grundlegende Gefriertrocknungsfunktionen bei begrenztem Raum benötigen.
  • Starkes, langlebiges Äußeres aus gebürstetem Edelstahl und pulverbeschichtetem Stahl
  • Beleuchtetes Temperaturdiagramm mit Endpunktanzeige, mit Betriebstemperatur bis zu -40 °C
  • Verwendet ein HCFC-freies Kältemittelsystem (umweltfreundlicher)
  • Beinhaltet einen 4-Liter-Edelstahl-Sammler
  • Kommt entweder mit einem Acryldeckel (nur für -50 °C-Modelle) oder einem Edelstahldeckel
  • Der Deckel enthält zwei Schnelltrennverbindungen für eine einfache Verbindung mit einem CentriVap Konzentrator
  • Edelstahl-Abflussanschluss mit einem korrosionsbeständigen Nylonventil für einfaches Entwässern und lange Lebensdauer
  • Eco-Cool-natürliches Kältemittel ist bei ausgewählten Modellen erhältlich
  • -50-C-Modelle°verwenden einen 1/3-PS-Kompressor und können in weniger als 30 Minuten -50 °C erreichen
  • -84-C-Modelle°verwenden zwei 1/3-PS-Kompressoren und erreichen -84 °C in weniger als 40 Minuten
  • -105-C-Modelle°verwenden zwei 1/3-PS-Kompressoren und erreichen -105 °C in weniger als 40 Minuten
Spezifikation
Typ Gefriertrockner
Kapazität (metrisch) 4 L
Sublimation Rate Verstellbar
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) -105 °C
Kältemittel Eco-Cool
Material Pulverbeschichteter Stahl
Steckertyp Alle außer Nordamerika
Spannung 230 V
Vakuumpumpe mit einem Hubraum von mindestens 98 Litern pro Minute, gefriertrockenes Glas und Adapter sind erforderlich (nicht enthalten).