missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ CtBP1 Polyclonal Antibody

Goat Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ PA5148878
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
This gene encodes a protein that binds to the C-terminus of adenovirus E1A proteins. This phosphoprotein is a transcriptional repressor and may play a role during cellular proliferation. This protein and the product of a second closely related gene, CTBP2, can dimerize. Both proteins can also interact with a polycomb group protein complex which participates in regulation of gene expression during development. Alternative splicing of transcripts from this gene results in multiple transcript variants.
Spezifikation
| CtBP1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| CTBP1 | |
| 50 kDa BFA-dependent ADP-ribosylation substrate; 50-kDa BFA-induced ADP-ribosylated substrate; 50-kDaBFA-inducedADP-ribosylatedsubstrate; BARS; BARS-50; brefeldin A-ADP-riboslyated substrate; brefeldin A-ribosylated substrate; CTBP; CtBP1; CtBP1-L; CtBP1-S; CtBP3; CtBP3/BARS; C-terminal binding protein 1; C-terminal-binding protein 1; C-terminal-binding protein 3; C-terminus binding protein 3/brefeldin A (BFA) adenosine diphosphate-ribosylated substrate; D4S115h; D5H4S115; D5H4S115E; MGC104684 | |
| Goat | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 1487 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Lyophilized |
| Western Blot | |
| 0.2 mg/mL | |
| PBS with trehalose and no preservative | |
| Q13363 | |
| CTBP1 | |
| E. coli-derived recombinant human CtBP1, Met1-Leu440. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?