Learn More
Hamilton™ CTC LEAP PAL COMBI-xt HDHT Headspace-Spritzen
Artikelnummer. 15376209
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2.5 ml
5 ml
Kanülen-Gauge:
23 ga.
26 ga.
Modell:
1001 GF
1002 GF
1005 GF
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15376209
Marke: Hamilton™ 209682
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dank der dynamischen Dichtung, die durch eine Feder-in-Kolben-Konstruktion erzeugt wird, ist der Betrieb leckagefrei. Hamilton™ CTC LEAP PAL COMBI HDHT Headspace-Spritzen verfügen über einen hochdynamischen HD-Kolben, der verschiedene Ausdehnungskoeffizienten ausgleicht und so eine bessere Abdichtung über einen größeren Temperaturbereich ermöglicht.
  • Leistung über einen großen Temperaturbereich von bis zu 200 °C
  • Die Nadelbefestigung ist chemisch inert, wodurch gelöste Nadeln durch Kontakt mit organischen und chlorierten Lösungsmitteln eliminiert werden
  • Die Nadelbefestigung minimiert Geisterspitzen für eine größere Auswahl an zu analysierenden Probenkomponenten
  • Die Konstruktion des federnden Kolbens erzeugt eine dynamische Dichtung zwischen der Kolbenspitze und der Innenseite des Glaskolbens für einen leckfreien Betrieb
  • In Volumina von 1 bis 5 ml erhältlich
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kanülen-Gauge 26 ga.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0102 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.26 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0187 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (metrisch) 50.8 mm
Produkttyp Gastight, Headspace-Spritze
Max. Druck 29 psig (2 bar)
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 392 °F
Max. Temperatur (metrisch) 200 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 68 °F
Modell 1001 GF
Min. Temperatur (metrisch) 20 °C
Menge 1/Pckg.
Volumen (metrisch) 1 ml
Art der Kanülenspitze 5
Zur Verwendung mit (Geräte) CTC LEAP CombiPAL Autosampler
Anschlusstyp Frei von Klebstoffen