Learn More
Trajan™ Autosampler syringe removable needle LC tip style,
Artikelnummer. 13109035
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
1 ml
10 ml
Kanülen-Gauge:
19 G
22 G
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.72 mm
1.07 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Außendurchmesser (metrisch) Kanüle unitSize
13109035 10 ml 19 G 1.07 mm 1 Stück
13169025 10 μl 22 G 0.72 mm 1 Stück
13189025 1 ml 22 G 0.72 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 13109035
Marke: Trajan™ 008951
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entwickelt für verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit, einen größeren Temperaturbereich und erhöhte Laufruhe.
CTC PAL RTC (Robotic Tool Change) LC-Spritzen
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Gasdicht
  • Länge: 57 mm
  • LC-Spitzenform
Spezifikation
Material PTFE (Kolben)
Kanülen-Gauge 19 G
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.65 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 1.07 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochleistungsflüssigchromatographie
Produkttyp HPLC-Autosampler-Spritze
Modell 10MR -RTC/RSH-GT-5.7/1.07LC
Volumen (metrisch) 10 ml
Art der Kanülenspitze LC
Zur Verwendung mit (Geräte) CTC PAL RTC
Anschlusstyp Abnehmbar