Learn More
Trajan™ Autosampler syringe removable needle LC tip style,
Artikelnummer. 13189025
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
1 ml
10 ml
Kanülen-Gauge:
19 G
22 G
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.72 mm
1.07 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13189025
Marke: Trajan™ 008151
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entwickelt für verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit, einen größeren Temperaturbereich und erhöhte Laufruhe.
CTC PAL RTC (Robotic Tool Change) LC-Spritzen
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Gasdicht
  • Länge: 57 mm
  • LC-Spitzenform
Spezifikation
Material PTFE (Kolben)
Kanülen-Gauge 22 G
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.41 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochleistungsflüssigchromatographie
Produkttyp HPLC-Autosampler-Spritze
Modell 1MR-RTC/RSH-GT-5.7/0.72LC
Volumen (metrisch) 1 ml
Art der Kanülenspitze LC
Zur Verwendung mit (Geräte) CTC PAL RTC
Anschlusstyp Abnehmbar