Learn More
Trajan™ Autosampler syringe removable needle LC tip style,
Artikelnummer. p-8397046
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
1 ml
10 ml
Kanülen-Gauge:
19 G
22 G
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.72 mm
1.07 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13109035
Marke: Trajan™ 008951
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entwickelt für verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit, einen größeren Temperaturbereich und erhöhte Laufruhe.
CTC PAL RTC (Robotic Tool Change) LC-Spritzen
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Gasdicht
  • Länge: 57 mm
  • LC-Spitzenform
Spezifikation
Material PTFE (Kolben)
Kanülen-Gauge 19 G
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.65 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 1.07 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochleistungsflüssigchromatographie
Produkttyp HPLC-Autosampler-Spritze
Modell 10MR -RTC/RSH-GT-5.7/1.07LC
Volumen (metrisch) 10 ml
Art der Kanülenspitze LC
Zur Verwendung mit (Geräte) CTC PAL RTC
Anschlusstyp Abnehmbar