missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CTCF Antibody (CL0305) [DyLight 350], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52910UV
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CTCF Monoclonal antibody specifically detects CTCF in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| CTCF | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 11 zinc finger transcriptional repressor, 11-zinc finger protein, CCCTC-binding factor, CCCTC-binding factor (zinc finger protein), CTCFL paralog, transcriptional repressor CTCF | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P49711, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Immune System Diseases, Immunology, Transcription Factors and Regulators | |
| 10664 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL0305 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur