missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ CTH Monoclonal Antibody (24GB5620)
Beschreibung
CTH Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow
This gene encodes a cytoplasmic enzyme in the trans-sulfuration pathway that converts cystathione derived from methionine into cysteine. Glutathione synthesis in the liver is dependent upon the availability of cysteine. Mutations in this gene cause cystathioninuria. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants encoding different isoforms.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CTH |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 24GB5620 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| Gen | CTH |
| Gen-Zugriffsnummer | P18757, P32929 |
| Gen-Alias | 0610010I13Rik; AI314617; BC019483; CSE; Cth; cth protein; CTL target antigen; Cys3; cystathionase; cystathionase (cystathionine gamma-lyase); cystathionase isoform 1; cystathionine gamma-lyase; Cystathionine gamma-lyase-like protein; cysteine desulfhydrase; cysteine-protein sulfhydrase; EGK_00877; fb58d08; gamma-cystathionase; H; homoserine deaminase; homoserine dehydratase; LOC102117863; MGC9471; PRB-RA; probasin-related antigen; QccE-22305; synthase; Unknown (protein for MGC:85785); wu:fb48e03; wu:fb58d08; zgc:66001; zgc:85785 |
| Gensymbole | CTH |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?