missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ctip1 Antibody (CL13530) [DyLight 405], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-24563V
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ctip1 Monoclonal antibody specifically detects Ctip1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Ctip1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| B-cell CLL/lymphoma 11A, B-cell CLL/lymphoma 11A (zinc finger protein), B-cell CLL/lymphoma 11A (zinc finger protein) isoform 2, B-cell lymphoma/leukemia 11A, BCL-11A, BCL11A B-cell CLL/lymphoma 11A (zinc finger protein) isoform 1, BCL11A-S, BCL11A-XL, C2H2-type zinc finger protein, COUP-TF-interacting protein 1, CTIP1ecotropic viral integration site 9, ecotropic viral integration site 9 homolog, Ecotropic viral integration site 9 protein homolog, EVI-9, EVI9FLJ34997, HBFQTL5, KIAA1809BCL11A-L, Zinc finger protein 856, ZNF856FLJ10173 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9H165, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Inhibitors Activators and Regulators, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors | |
| 53335 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL13530 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur