missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CTR2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-5060588 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18018563 0.025 mL 25 Mikroliter
18283800 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18018563

Marke: Novus Biologicals NBP105199SS

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

CTR2 Polyclonal specifically detects CTR2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CTR2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.93 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/ml, Simple Western 10 ug/ml
Zusammensetzung PBS and 30% Glycerol with 0.1% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer O15432
Gen-Alias Copper transporter 2, COPT2SLC13A2, CTR2Solute carrier family 31 member 2, hCTR2probable low affinity copper uptake protein 2, solute carrier family 31 (copper transporters), member 2
Gensymbole SLC31A2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide made to an internal portion of human CTR2 (within residues 50-100). [Swiss-Prot# O15432]
Molekulargewicht des Antigens 71 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Lipid and Metabolism, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1318
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.