Learn More
Gibco™ CTS™ Abnehmbar Dynabeads™ Freigabepuffer
Artikelnummer. 30284009 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
212 m
400 mL
750 mL
Packungsgröße:
212 Milliliter
400 Milliliter
750 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30284009 212 m 212 Milliliter
30282482 400 mL 400 Milliliter
30283272 750 mL 750 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30284009 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A5588303
Mehr herausholen aus der Prozessentwicklung
Verwenden Sie den Aktionscode 27978
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Gibco CTS Abnehmbar Dynabeads Der Release-Puffer ist zur Verwendung mit CTS Abnehmbar Dynabeads Magnetperlen. In Kombination ermöglichen sie den Anwendern eine neuartige cGMP-Zellselektionstechnologie mit aktivem Freisetzungsmechanismus für die Prozessentwicklung, klinische Studien und die kommerzielle Herstellung.
The Gibco™ CTS Detachable Dynabeads Release Buffer is for use with CTS Detachable Dynabeads magnetic beads. When used together, they empower users with a first-of-its-kind cGMP cell selection technology that has an active release mechanism for process development, clinical trial, and commercial manufacturing use.
Der Gibco CTS Abnehmbar Dynabeads Der Release-Puffer ist zur Verwendung mit CTS Abnehmbar Dynabeads Magnetperlen. In Kombination ermöglichen sie den Anwendern eine neuartige cGMP-Zellselektionstechnologie mit aktivem Freisetzungsmechanismus für die Prozessentwicklung, klinische Studien und die kommerzielle Herstellung.
Merkmale des CTS Abnehmbar Dynabeads Freigabepuffer (bei Verwendung mit CTS Abnehmbar Dynabeads Magnetperlen) umfassen:
  • Ermöglicht dem Anwender Prozessflexibilität durch die aktive Freisetzung von Beads aus den Zielzellen zu jedem beliebigen Zeitpunkt.
  • Optimiert die Reinheit, Ausbeute, das Aktivierungsprofil und den gewünschten Phänotyp der Zielzellen dank des aktiven Freisetzungsmechanismus, der dem Anwender mehr Kontrolle ermöglicht.
  • Bietet eine automatisierungsfreundliche Lösung durch die direkte Zusammenarbeit mit dem CTS DynaCellect Magnetisches Trennsystem
  • Ermöglicht eine gleichbleibende Leistung trotz biologischer Variabilität innerhalb von Prozessen
  • Ist sowohl für autologe als auch für allogene Zelltherapie-Herstellungsprozesse geeignet.
Der CTS Abnehmbar Dynabeads Der Freisetzungspuffer enthält den Wirkstoff Biotin, der ein Biotinderivat auf der Oberfläche kompetitiv verdrängt. CTS Abnehmbar Dynabeads Magnetperlen. Dieser patentierte Mechanismus ermöglicht es dem Anwender, die Kügelchen zu jedem Zeitpunkt innerhalb des Prozesses aktiv aus den Zielzellen freizusetzen. Und wenn es auf dem CTS DynaCellect Magnetische Trennsysteme: Diese Produkte bieten Automatisierung, Flexibilität und Skalierbarkeit in den Arbeitsabläufen der Zelltherapieherstellung.
Der CTS Abnehmbar Dynabeads Der Release Buffer enthält außerdem Drug Master Files (DMFs), um Querverweise in regulatorischen Einreichungen zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Konzentration 5 mM
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zelltherapie
Zur Verwendung mit (Geräte) CTS DynaCellect Magnetic Separation System
pH 7.0 to 7.4
Physikalische Form Liquid
Menge 212 m
Lösungstyp Buffer
Güte GMP
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.