Learn More
Gibco™ CTS™ DPBS, calcium, magnesium, bag format
Beschreibung
Gibco Zelltherapiesysteme (CTS) DPBS bestehen aus der klassischen, phosphatgepufferten Kochsalzlösung von Dulbecco, einer ausgewogenen Salzlösung, die für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen verwendet wird, wie z. B. zum Waschen von Zellen vor der Dissoziation, für den Transport von Zellen oder Gewebeproben, zum Verdünnen von Zellen zur Zählung sowie zur Vorbereitung von Reagenzien.Diese Version enthält Kalzium und Magnesium, aber kein Phenolrot.
CTS-Qualität
Mit der Gibco CTS-Produktlinie können Sie Ihre Belastung bei der Qualifizierung von Reagenzien während des Übergangs von Forschungsanwendungen zu klinischen Anwendungen reduzieren.
Die Produkte werden an einem Standort hergestellt, der Methoden und Kontrollen verwendet, die cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR Part 820, entsprechen.Unsere FDA-registrierten Produktionsstätten sind ISO 13485- und ISO 9001–-zertifiziert.Gibco CTS-Produkte entsprechen den USP <1043> Hilfsmaterialien für Zellen, Gene und gewebetechnische Produkte im Rahmen der für einen Lieferanten geltenden Verantwortlichkeiten.
Gibco CTS Produkte sind von hoher Qualität und werden mit harmonisierter Dokumentation wie Analysenzertifikaten, Ursprungszeugnissen und bequemem Zugriff auf unsere Arzneimittelstammdatei (DMF) geliefert.
Kompatibel mit geschlossenen Systemen
Dieses CTS DPBS (Kat.Nr. A4737901, 2 l) wird im BioProcess-Containerformat mit einer Kammer aus Aegis 5-14-Folie geliefert.Die sterilen, schweißbaren DEPH-freien PVC-Schläuche mit Luer-Lock- und C-Flex™-Schläuchen und MPC-Schnellanschluss bieten vielseitige Anschlussmöglichkeiten für Fertigungsprozesse in geschlossenen Systemen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DPBS |
| Konzentration | 1 X |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 2 l |
| Lösungstyp | Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco |
| Verpackung | BioProcess Container |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Enthält | Kalzium und Magnesium |
| Fertigungsqualität, Herstellungsqualität | ISO13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR820 |