Learn More
Gibco™ CTS™ DynaMag™ Magnet
Artikelnummer. 30284220 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30284220 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30284220 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 12102
Mehr herausholen aus der Prozessentwicklung
Verwenden Sie den Aktionscode 27978
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CTS DynaMag Magnet
The CTS™ DynaMag™ Magnet is suitable for use with commercially available sterile blood/culture bags, tubing, and connectors.
Benefits:
  • Ideal for magnetic isolation in closed, sterile blood bags
  • Scalable volumes: 50 to 330 mL in static separations and >10 L in continuous flow separations following T-cell expansion protocols
  • Residual beads that escape initial magnetic capture are retained on a secondary magnet
    Applications:
  • Positive isolation of CD3+ T-cells for subsequent stimulation/expansion with CTS™ Dynabeads™ CD3/CD28 and removal of CTS Dynabeads CD3/CD28 following T-cell expansion
    The CTS DynaMag Magnet is intended for use with the CTS Dynabeads product portfolio in clinical research such as CTS Dynabeads CD3/CD28 (Cat. No. 40203D).
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Produktlinie CTS, DynaMag
    Forschungskategorie Cell Therapy Research
    Inhalt und Lagerung The product contains: CTS DynaMag Magnet
    Storage Conditions:
    Protect the device from vibration and keep out of direct sunlight.
    Zur Verwendung mit (Geräte) DynaMag™
    Versandbedingung Room Temperature
    Menge Je 1
    Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.