Learn More
Gibco™ CTS™ GlutaMAX™ Supplement
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200105788
Click to view available options
Menge:
100 ml
100 ml
Format:
Beutel – BioProcess Container (BPC)
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10860311
Marke: Gibco™ A1286001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
CTS™ GlutaMAX™ Supplement is an animal origin free (AOF) dipeptide alternative to L-glutamine, with increased stability that improves cell health. CTS™ GlutaMAX™ Supplement can be used as a direct substitute for L-glutamine at equimolar concentrations in mammalian and stem cell culture with minimal or no adaptation.
CTS GlutaMAX Supplement is an animal origin free (AOF) dipeptide alternative to L-glutamine, with increased stability that improves cell health. CTS GlutaMAX Supplement can be used as a direct substitute for L-glutamine at equimolar concentrations in mammalian and stem cell culture with minimal or no adaptation.
Gibco CTS products are designed for use in manufacturing of cell or gene products, supporting your transition from research to clinical applications.
GLUTAMAX I, L-Alanyl-L-Glutamin, ist ein Dipeptid-Ersatz für L-Glutamin und kann als direkter Ersatz für L-Glutamin bei äquimolaren Konzentrationen in Säuger- und Stammzellenkulturen mit minimaler oder ohne Anpassung verwendet werden.
Die GIBCO™ CTS™ Produktlinie bedeutet eine erhebliche Arbeitserleichterung im Umgang mit Reagenzien, die sich im Qualifikationsprozess von Forschungsanwendungen auf klinische Anwendungen befinden.
  • Keine Stoffe tierischen Ursprungs
  • Unter cGMP-Bedingungen hergestellt, um Herstellbarkeit und Rückverfolgbarkeit sicherzustellen
  • GIBCO™ GlutaMAX™ CTS™ bedeutet eine erhebliche Arbeitserleichterung im Umgang mit Reagenzien, die sich im Qualifikationsprozess von Forschungsanwendungen auf klinische Anwendungen befinden.
    GLUTAMAX I, L-Alanyl-L-Glutamin, ist ein Dipeptid-Ersatz für L-Glutamin. GLUTAMAX I kann als direkter
    Ersatz für L-Glutamin bei äquimolaren Konzentrationen in Säugetierzellkulturen mit minimaler oder ohne Anpassung verwendet werden.
    GLUTAMAX I verbessert das Wachstum und die Leistungsfähigkeit von Säugetierzellkulturen. GLUTAMAX I eliminiert Nebenwirkungen die im Zusammenhang mit dem spontanen Abbau von L-Glutamin während der Inkubation auftreten In wässriger Lösung gut löslich und hitzebeständig. Es wird als 200 mM (100X)-Stammlösung in 0,85 % NaCl geliefert.
    GIBCO™ CTS™ Produkte sind von hoher Qualität und werden mit entsprechender Dokumentation geliefert, z. B. Analysezertifikaten, Herkunftszeugnissen und der Zugänglichkeit zu Vollmachten für unsere Drug Master Files – je nach Bedarf. Die GIBCO™ CTS™ Produktlinie bedeutet eine erhebliche Arbeitserleichterung im Umgang mit Reagenzien, die sich im Qualifikationsprozess von Forschungsanwendungen auf klinische Anwendungen befinden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Zelltyp Mammalian and stem cell culture
Klassifikation Xeno-free
Konzentration 100 X
Form Flüssig
Produkttyp Ergänzungsstoff
Sterilität Steril gefiltert
Format Flasche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klinische und translationale Forschung, Säugetierzellkultur
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Menge 100 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use or Manufacturing of Cell, Gene, or Tissue-Based Products. CAUTION: Not intended for direct administration into humans or animals.