Learn More
Gibco™ CTS™ Immunzellen-Serumersatz (SR)
Beschreibung
CTS Immune Cell Serum Replacement (SR) is a defined xeno-free formulation designed to support in vitro expansion of human immune cells. It is added as a serum substitute to a basal cell culture medium such as CTS OpTmizer T Cell Expansion SFM or CTS AIM V Medium for the expansion of human immune cells such as T cells, dendritic cells, and macrophages.
- Bietet ein Komplettmedium ohne Serum und Xeno, das die mit Humanserum assoziierten Supplementierungs- und Sicherheitsrisiken minimiert
- Diese definierte, robuste Formulierung kann die Supplementierung durch Humanserum in mehreren unterschiedlichen Basismedien ohne Beeinträchtigung der Zellleistung ersetzen
- CTS Immunzellen-SR eliminiert die Zeit und Kosten für die Qualifizierung von Humanserum und ermöglicht damit den problemlosen Übergang von der Forschung zur klinischen Anwendung
- Hergestellt an FDA-zertifizierten, 13485-konformen Standorten
Immunzellenqualifiziert
CTS Immunzellen-SR unterstützt gleichwertige bzw. verbesserte Ergebnisse für mehrere Immunzellentypen. Für die Verwendung in ähnlicher Konzentration wie Humanserum wurde nachgewiesen, dass CTS Immunzellen-SR Folgendes fördert:
- Wachstum und Leistung polyklonaler primärer T-Zellen
- Expansion, Wirksamkeit und In-vivo-Persistenz lentiviraler genmodifizierter CAR-T-Zellen,
- Proliferation und Funktion primärer humaner natürlicher Killerzellen, die mit modifizierten Fütterzellen und kultiviert wurden
- Aktivierung und Expansion humaner regulatorischer T-Zellen (Tregs)
Kompatibel mit geschlossenen Arbeitsabläufen
- Erhältlich im BioProcess Container-Format mit innovativem Sekundärbehälter zum Gewährleisten der Produktintegrität beim Einfrieren und Auftauen
- Die Kammer ist aus unserem hochwertigen Aegis 5-14-Film gefertigt
- Sterile, schweißbare C-Flex™ Schläuche mit weiblichem Luer-Lock-Anschluss oder MPC-Schnellanschluss für vielseitige Anschlussmöglichkeiten zur Integration in geschlossene Prozesse
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | Human Immune Cells |
| Klassifikation | Ohne Serum und Xeno |
| Produkttyp | Serumersatz |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Fertigungsqualität, Herstellungsqualität | ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820 |
| Menge | 250 mL |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Format | Beutel - BioProcess Container (BPC) |
| Inhalt und Lagerung | Flach bei -5 bis -30 °C lagern. |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.