Learn More
CU-CPT-8m, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484548
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16484548 10 mg 10 Milligramm
16457267 5 mg 5 Milligramm
16410857 50 mg -
16405406 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16484548 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress CU-CPT-8m is a specific TLR8 antagonist, with an IC50 of 67 nM.
CU-CPT-8m is a specific TLR8 antagonist, with an IC50 of 67 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CU-CPT-8m
CAS 125079-83-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H12N4O
Menge 10 mg
Synonym TLR8-specific antagonist
Löslichkeitsinformationen DMSO : 12.5 mg/mL (49.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=C2N=CC=C(C3=CC=CC(C)=C3)N2N=C1)N
Molekulargewicht (g/mol) 252.27
Formelmasse 252.27
Reinheit (%) 99.81%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation