Learn More
Sartorius Cubis™ II Analytische Laborwaage
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16253182 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
120 g
220 g
320 g
520 g
Enthält:
Windschutz A, QP1, QP4
Windschutz O, QP99
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Enthält unitSize
16253182 120 g Windschutz O, QP99 1 Einheit
16423955 220 g Windschutz A, QP1, QP4 1 Stück
16233202 220 g Windschutz O, QP99 1 Einheit
16253202 220 g Windschutz O, QP99 1 Einheit
16499690 320 g Windschutz O, QP99 1 Stück
16293212 320 g Windschutz O, QP99 1 Einheit
16213222 320 g Windschutz O, QP99 1 Einheit
16213232 520 g Windschutz O, QP99 1 Einheit
16233232 520 g Windschutz O, QP99 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16253182 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. MCA124S2CEUI QP99
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Cubis™ II Analytische Laborwaage hat eine maximale Wägekapazität zwischen 120 und 520 g in Kombination mit einer Ablesbarkeit von 0,1 mg.
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
  • Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
  • Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie.
  • Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.
  • Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.
  • Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Intern
Zertifizierung/Konformität Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China
Anschlusstyp D-Sub-Stecker, 9-polig
Fassungsvermögen 120 g
Displaytyp Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0,1 mg
Enthält Windschutz O, QP99
Material Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl
Stabilisierungszeit 1 s
Typ Analytische Waage
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V Wechselstrom (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A