Learn More
Sartorius Cubis™ II Hochleistungs-Mikrowaage, 66S
Artikelnummer. 17997410 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
MCA66S-3CEU-D
MCA66S-3CEU-D HWL
MCA66S-3CEU-D QP1
MCA66S-3CEU-D QP1 HWL
MCA66S-3CEU-D QP99
MCA66S-3S00-D
MCA66S-3S00-D HWL
MCA66S-3S00-D QP1
MCA66S-3S00-D QP1 HWL
MCE66S-3CEU-D
MCE66S-3CEU-D HWL
MCE66S-3S00-D
MCE66S-3S00-D HWL
Packungsgröße:
1 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
17997410 MCA66S-3CEU-D QP99 1 Stück
17907390 MCA66S-3CEU-D 1 Stück
17937390 MCA66S-3CEU-D HWL 1 Stück
17907420 MCA66S-3CEU-D QP1 1 Stück
17967390 MCA66S-3CEU-D QP1 HWL 1 Stück
17937420 MCA66S-3S00-D 1 Stück
17987390 MCA66S-3S00-D HWL 1 Stück
17927420 MCA66S-3S00-D QP1 1 Stück
17947420 MCA66S-3S00-D QP1 HWL 1 Stück
17907430 MCE66S-3CEU-D 1 Stück
17927380 MCE66S-3CEU-D HWL 1 Stück
17937430 MCE66S-3S00-D 1 Stück
17927430 MCE66S-3S00-D HWL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17997410 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. MCA66S3CEUD QP99
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Cubis™ Die Hochleistungs-Mikrowaagen der Baureihe II mit einer maximalen Last zwischen 32 g und 111 g und einer Ablesbarkeit zwischen 0,001 mg und 0,002 mg sind die ideale Wahl für ein breites Anwendungsspektrum.
  • Ultrahohe Auflösung mit bis zu 61 Millionen Wägeschritten (Stellen).
  • Durchgängige Datenintegrität.
  • Einhaltung von 21 CFR Part 11, integriertes Audit-Trail, hochmodernes Benutzermanagement.
  • Reinigungsfähigkeit ist Teil der Konformitätsbewertung.
  • Fehlerfreier Betrieb.
  • Individuelle QApp-Workflows, motorisierte automatische Nivellierung.
  • Ermöglichen Sie Upgrades für Hardwarefunktionen wie automatische Zugluftschutzvorrichtungen oder eingebauten Ionisator.
  • Optionaler innerer Windschutz für optimale Wiegeleistung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle MCA
Fassungsvermögen 61 g
Displaytyp Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0.001 mg
Enthält 66S Wägemodul, Komplettpaket QP99
Modell MCA66S-3CEU-D QP99
Stabilisierungszeit 3,5 s
Typ Waage
Breite (angloamerikanisch) 9,4 in.
Breite (metrisch) 240 mm
Höhe (angloamerikanisch) 11,9 in.
Höhe (metrisch) 302 mm