Learn More
Sartorius Cubis II Pipettenkalibrierungssystem
Artikelnummer. 31662882 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Pipettenkalibrierungssystem
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
31662882 Pipettenkalibrierungssystem 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31662882 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. MPS116S
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • MPS116S ist ein Cubis™ II-basiertes Einkanal-Pipettenkalibrierungssystem, das hohe Auflösung und große Wägekapazität vereint.
  • Zusammen mit der Option, die Ablesbarkeit auf 10 oder 100 g zu reduzieren, ist das Gerät in der Lage, bis zu 95 % der Volumenbereiche für auf dem Markt befindliche Pipetten abzudecken, ohne die Messgeschwindigkeit zu beeinträchtigen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Pipettenkalibrierungssystem