Learn More
Sartorius Cubis™ II Präzisions-Laborwaage
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16213272 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1010 g, 2200 g
1200 g
12200 g
14200 g
2200 g
3200 g
4200 g, 32200 g
620 g
6200 g
8200 g
Lesbarkeit:
1 mg
10 mg
10 mg, 100 mg
100 mg
Modell:
Waagschale ohne Windschutz
Windschutz E: Manueller Glaswindschutz für Präzisionswaagen
Windschutz R: Flacher Edelstahl-Waagschalenwindschutz (abnehmbar, ohne Glasteile) für alle Präzisionswaagen
Windschutz U: Manuelles Glas
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
Artikelnummer. 16213272
Marke: Sartorius MCE32202P0CEU
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die maximale Belastung zwischen 320 g und 14.200 g und eine Ablesbarkeit von 1 mg bis 100 mg sorgen für ein ideales Modell für jede Anwendung.
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie von Sartorius.
Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China
Anschlusstyp D-Sub-Stecker, 9-polig
Fassungsvermögen 4200 g, 32200 g
Displaytyp Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 10 mg, 100 mg
Material Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
Modell Waagschale ohne Windschutz
Stabilisierungszeit 2 s
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 VAC (± 10%), 50/60 Hz, 1,0 A