Learn More
Sartorius Cubis™ II Semimikrowaage, MCA-Anwenderoberfläche
Artikelnummer. 17790568 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
220 g
60, 120, 220 g
Enthält:
Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht
Modell:
Windschutz I: Motorisiert mit Ionisator
Windschutz U: Manuelles Glas
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17790568
Marke: Sartorius MCA225S2S00I
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit vollständig konfigurierbarer Hardware, Software und Konnektivität bietet Cubis™ II eine leistungsstarke Waage, die sich an Ihre individuellen Anforderungen und Compliance-Vorgaben anpassen lässt.
  • Monolithical weighing system
  • Integrated climate sensors
  • Individual sample holders
  • Error-free operation
  • Individual QApp workflows
  • Motorized auto-leveling
  • Full end-to-end data integrity
  • 21 CFR Part 11 compliance
  • Integrated audit-trail
  • State-of-the-art user management
  • Oustanding service support
  • Integrated status center
  • Integrated service functions
  • Preventive maintenance on accredited standards
  • For all models up to a maximum capacity of 8.2 kg
  • Large 7-inch color touch TFT display in 16:9 format with new user interface
  • Software Factory installed basic set of essential weighing applications (license free) and packages with special weighing applications and function extensions (license required)
  • Operation Activated by touch key, touch-free using IR sensor
    (draft shield M) or gesture sensor (optional), learning capability
Garantie
10 Jahre Gewährleistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 21 CFR TEIL 11 17025 USP 41
Anschlusstyp 2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss
Fassungsvermögen 220 g
Displaytyp TFT-Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0.01 mg
Enthält Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht
Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch
Ausgleichen Automation motorisiert
Material Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
Messzeit 6 s
Modell Windschutz I: Motorisiert mit Ionisator
Stabilisierungszeit 2 s
Temperaturbereich (metrisch) 0°C bis +40 °C
Typ Semimikrowaage
Gewährleistung 10 Jahre
Länge (metrisch) 450/355 Wägemodul/Elektronikmodul
Breite (metrisch) 240 mm
Höhe (metrisch) 373/61 mm Wäge-/Elektromodul
Gewicht (metrisch) 11, 12.5 kg
Spannung 100/240 V (±10 %)
Stromstärke 1 A
Frequenz 50/60 Hz (±5 %)
Legal for Trade Class I