Learn More
Sartorius Cubis™ II Ultra-Mikrowaage, MCA-Anwenderoberfläche
Artikelnummer. 30052887 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Windschutz F: Gefiltert
Windschutz M: motorisiert
Enthält:
Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software
Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Enthält Packungsgröße
30052887 Windschutz M: motorisiert Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software 1 Stück
16463375 Windschutz F: Gefiltert Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052887 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. MCA2.7SMMTS
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit vollständig konfigurierbarer Hardware, Software und Konnektivität bietet Cubis™ II eine leistungsstarke Waage, die sich an Ihre individuellen Anforderungen und Compliance-Vorgaben anpassen lässt.
  • Monolithisches Wägesystem
  • Integrierte Klimasensoren
  • Einzelprobenhalter
  • Fehlerfreien Betrieb
  • Individuelle QApp-Workflows
  • Automatische Nivellierung über Motor
  • Vollständige End-to-End-Datenintegrität
  • Compliance mit 21 CFR Part 11
  • Integriertes Protokoll
  • Modernste Benutzerverwaltung
  • Herausragender Kundendienst
  • Integriertes Status-Center
  • Integrierte Servicefunktionen
  • Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
  • Für alle Modelle bis zu einer maximalen Tragfähigkeit von 8,2 kg
  • Großes 7-in.-TFT-Farbdisplay mit Touchscreen im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche
  • Software: Werkseitig installierte Grundausstattung mit wesentlichen Wägeanwendungen (lizenzfrei) und Paketen mit speziellen Wägeanwendungen und Funktionserweiterungen (Lizenz erforderlich)
  • Bedienung per Berührungstaste, berührungslos per IR-Sensor (Windschutz M) oder Gestensensor (optional), Lernfähigkeit
Garantie
10 Jahre Gewährleistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 21 CFR TEIL 11 17025 USP 41
Anschlusstyp 2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss
Fassungsvermögen 2.1 g
Displaytyp TFT-Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0,1 μg
Enthält Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software
Ausgleichen Automation motorisiert
Linearität ±0,7 μg
Material Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
Messzeit 10 Sekunden
Modell Windschutz M: motorisiert
Wiederholgenauigkeit ±0,15 μg
Stabilisierungszeit 7 s
Temperaturbereich (metrisch) 0°C bis +40 °C
Typ Ultra-Mikrowaage
Gewährleistung 10 Jahre
Länge (metrisch) 340/355 mm Wäge-/Elektromodul
Breite (metrisch) 139/240 mm Wäge-/Elektromodul
Höhe (metrisch) 129/61 mm Wäge-/Elektromodul
Gewicht (metrisch) 7.2, 7.9 kg
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 2 Jahre
Stromstärke 1 A
Frequenz 50/60 Hz (±5 %)
Legal for Trade Klasse I