Learn More
Sartorius Cubis™ III Analytische Waage, 120 g, 0,1 mg, EU verifiziert für Frankreich, manueller Glaszugschild
Artikelnummer. 31932755 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Lesbarkeit:
0.1 mg
Fassungsvermögen:
120 g
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lesbarkeit Fassungsvermögen Packungsgröße
31932755 0.1 mg 120 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31932755 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. CUB124S1FRU
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fortschrittliche analytische Waage, die hochpräzise und zuverlässige Wiegungsergebnisse für Labor- und Forschungsanwendungen liefert.
  • Cubis III elektronische Analysewaage mit 7 in.
  • Farb-TFT-Touchdisplay
  • Tatsächliche Skalendivision (d) 0,1 mg, nominale maximale Ladung (Max) 120 g
  • Manueller Glas-Windschutz
  • Verifizierte Bilanz mit dem EC-Typenzulassungszertifikat für Frankreich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 120 g
Displaytyp TFT-Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0.1 mg
Typ Analytische Waage