missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Cubis™ III Analytical Balance, 220 g, 0.1 mg, Non-Verified, Global, Standard Version, Draft Shield - Automatic Glass with Ionizer

Artikelnummer. 31932921 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Lesbarkeit:
0.1 mg
Fassungsvermögen:
220 g
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lesbarkeit Fassungsvermögen Packungsgröße
31932921 0.1 mg 220 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31932921 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. CUB224S1S0I
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Advanced analytical balance designed to deliver highly accurate and reliable weighing results for laboratory and research applications.

  • Cubis III electronic analytical balance with 7 in.
  • color TFT touch display
  • Actual scale division (d) 0.1 mg, nominal maximum load (Max) 220 g
  • Automatic glass draft shield with ionizer
  • Standard version non-verified, all units
  • Cables with plug types for EU, UK, Switzerland and Italy included
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 220 g
Displaytyp Color TFT Touchscreen
Lesbarkeit 0.1 mg
Typ Analytical Balance
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.