Learn More
Sartorius Cubis™ III Hochkapazitäts-Mikrobalance, 10,2, 36,2 kg, EU-verifiziert für Frankreich, QP99-Lizenz
Artikelnummer. 31933035 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Lesbarkeit:
100, 1000 mg
Fassungsvermögen:
36.2 kg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lesbarkeit Fassungsvermögen Packungsgröße
31933035 100, 1000 mg 36.2 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31933035 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. CUB36201P1FR0C
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mikrowaage mit hoher Kapazität, entwickelt für präzises Wiegen größerer Probenmengen bei außergewöhnlicher Mikrogenauigkeit.
  • Cubis III elektronische Hochkapazitätsbalance mit 7 in.
  • Farb-TFT-Touchdisplay
  • Tatsächliche Skalendivision (d) 100, 1000 mg, nominale maximale Ladung (Max) 10,2, 36,2 kg
  • Ohne Windschutz
  • Verifizierte Bilanz mit dem EC-Typenzulassungszertifikat für Frankreich
  • QP99 lizenziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 36.2 kg
Displaytyp TFT-Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 100, 1000 mg
Typ Hochkapazitäts-Balance