Learn More
Sartorius Cubis™ III Hochkapazitäts-Mikrowaage, 32 g, 0,001 mg, EU-verifiziert für Frankreich, QP99 und HWL lizenziert
Product Code. 31932786 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
Lesbarkeit:
0.001 mg
Fassungsvermögen:
32 g
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Lesbarkeit Fassungsvermögen Unit Size
31932786 0.001 mg 32 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 31932786 Supplier Sartorius Supplier No. CUB36S1FRIC
Verfügbar ab: 12-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mikrowaage mit hoher Kapazität, entwickelt für präzises Wiegen größerer Probenmengen bei außergewöhnlicher Mikrogenauigkeit.
  • Cubis III elektronische Mikrowaage mit hoher Kapazität und 7 in.
  • Farb-TFT-Touchdisplay
  • Tatsächliche Skalendivision (d) 0,001 mg, nominale maximale Ladung (Max) 32 g
  • Automatischer Glaszugschild und Ionisator
  • Verifizierte Bilanz mit dem EC-Typenzulassungszertifikat für Frankreich
  • QP99 lizenziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Fassungsvermögen 32 g
Displaytyp TFT-Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0.001 mg
Typ Mikrobilanz mit hoher Kapazität