Learn More
Sartorius Cubis™ III Halbmikrowaage, 220 g, 0,005 mg, EU-verifiziert außer Frankreich, QP99 und HWL lizenziert
Alle ansehen Sartorius ProdukteBeschreibung
- Cubis III elektronische Halbmikrowaage mit 7 in.
- Farb-TFT-Touchdisplay
- Tatsächliche Skalendivision (d) 0,005 mg, nominale maximale Ladung (Max) 220 g
- Automatischer Glaszugschild und Ionisator
- Verifizierte Bilanz mit dem EC-Typenzulassungszertifikat (für die EU außer Frankreich)
- QP99 lizenziert
- Kabel mit Steckertypen für EU, Großbritannien, Schweiz und Italien enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 220 g |
| Displaytyp | TFT-Farb-Touchscreen |
| Lesbarkeit | 0.005 mg |
| Typ | Semimikrowaage |