Learn More
Sartorius Cubis™ III Halbmikrowaage, 220 g, 0,01 mg, EU-verifiziert außer Frankreich, QP99 und MDS-Lizenz
Artikelnummer. 31932640 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Lesbarkeit:
0.01 mg
Fassungsvermögen:
220 g
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lesbarkeit Fassungsvermögen Packungsgröße
31932640 0.01 mg 220 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31932640 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. CUB225S1EUAC
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Halbmikrowaage, entwickelt für hochpräzise Wieganwendungen und bietet zuverlässige Leistung für Labor- und Forschungsumgebungen.
  • Cubis III elektronische Halbmikrowaage mit 7 in.
  • Farb-TFT-Touchdisplay
  • Tatsächliche Skalendivision (d) 0,01 mg, nominale maximale Ladung (Max) 220 g
  • Automatischer Glaszugschild
  • Verifizierte Bilanz mit dem EC-Typenzulassungszertifikat (für die EU außer Frankreich)
  • QP99 lizenziert
  • Kabel mit Steckertypen für EU, Großbritannien, Schweiz und Italien enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 220 g
Displaytyp TFT-Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0.01 mg
Typ Semimikrowaage