Learn More
Sartorius Semimikrowaage mit motorisiertem Windschutz
Artikelnummer. p-4183250 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
60/120 g
Lesbarkeit:
0.01/0.1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Lesbarkeit unitSize
15325773 60/120 g 0.01/0.1 mg 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15325773
Marke: Sartorius MSE125P100DA
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Optimal für höchste Wiegegenauigkeit bei geringeren Anforderungen hinsichtlich der Komplexität des Wägeprozesses und der Datenverwaltung
  • Anwender können aus einer Vielzahl an Optionen wählen, um die Waage individuell zu konfigurieren und eine optimale Lösung für die Prozessintegration zu finden
  • Große, kontrastreiche Flüssigkristallanzeige
  • Leicht verständliche Menüführung mit Kurztexten
  • Übersichtlich angeordnete Tasten zur präzisen Aktivierung von Funktionen
  • Für Anwender ohne komplexe Anwendungen, die vor allem hochpräzise Wägungen durchführen wollen
  • Schnelle, klar definierte Prozesse und Genauigkeit
† Gemäß US-amerikanischem Arzneibuch (USP), Kapitel 41 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle Schlüssel
Kalibrierung Intern, isoCAL
Zertifizierung/Konformität ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26
Fassungsvermögen 60/120 g
Displaytyp LCD-Anzeige, Schwarz/Weiß
Lesbarkeit 0.01/0.1 mg
Format Gramm, Kilogramm, Karat, Pfund, Unze, Feinunze, H
Luftfeuchtigkeitsbereich 80 % für 31 °C, 50 % für 40 °C
Enthält Windschutz mit automatischen Türen
Ausgleichen Automatisch
Messzeit < 6 s
Min. Probengewicht 30 mg
Wiederholgenauigkeit 0.015 mg für 0 bis 60 g, 0.06 mg für 60 bis 220 g
Probengröße 30 mg
Stabilisierungszeit < 2 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Testlast 50 g
Typ Semimikrowaage
Länge (metrisch) Teller: 85 mm
Breite (angloamerikanisch) 9.8 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Schale 3.34 Zoll
Breite (metrisch) 24.9 cm
Breite (metrisch) Schale 8.5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 14.6 Zoll
Höhe (angloamerikanisch) Kammer 10.27 Zoll
Höhe (metrisch) 37.1 cm
Höhe (metrisch) Kammer 26.1 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 16.1 Zoll
Tiefe (angloamerikanisch) Schale 3.34 Zoll
Tiefe (metrisch) 41 cm
Tiefe (metrisch) Schale 8.5 cm
Elektrische Anforderungen 100/240 V, 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 7 W
Stromstärke 1 A
Frequenz 50/60 Hz