Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Alcaligenes faecalis subsp. faecalis ATCC® 35655™
Artikelnummer. 13206159
Change view
Click to view available options
Menge:
5 Impfösen/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
13206159 5 Impfösen/Packung 5 Stück
1 options
Artikelnummer. 13206159
Marke: Thermo Scientific™ R4601011
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gebrauchsfertige QK-Organismen, werden zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 35655TM*
Beschreibung Alcaligenes faecalis subsp. faecalis
Format Culti-Loops
Produkttyp CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle
Klasse des Zielorganismus Gramnegative Stäbchen
Testtyp Qualitative Qualitätskontrolle
Menge 5 Impfösen/Packung
Stammbezeichnungen LRA 41 02 82
Spezies Alcaligen-Spezies
Das Markenlogo ATCC Licensed Derivative Emblem, die Wortmarke ATCC Licensed Derivative und die ATCC-Katalog-Marken sind Warenzeichen von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.