Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ API™ 20 Strep QK-Set
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Culti-Loops™ API 20 Strep Set enthält Qualitätskontrollorganismen im Culti-Loops Format.
Culti-Loops sind gebrauchsfertige Einmal-Impfösen, die stabilisierte, konservierte und lebensfähige Mikroorganismen enthalten. Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000), oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen. Culti-Loops werden für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits sowie zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen.
Enthält:
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus Gruppe C ATCC™ 700400™†
Streptococcus uberisi ATCC™ 700407™†
Bestellhinweis:
Einzeln folienverschweißt, fünf Impfösen pro Packung.
Spezifikation
Spezifikation
| ATCC® | 700400TM* |
| Beschreibung | API™ 20 Strep QK-Set/2 |
| Format | Culti-Loops |
| Produkttyp | Culti-Loops QK-Set |
| Klasse des Zielorganismus | Organismen-Sets |
| Testtyp | Qualitative Qualitätskontrolle |
| Verpackungsart | 5 Impfösen/Packung |
| Menge | 5 Impfösen/Org. |
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.