Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ API™ 20E QK-Set
Artikelnummer. 15209277
Click to view available options
Menge:
5 Impfösen/Org.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15209277
Marke: Thermo Scientific™ R4651003
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Das Thermo Scientific™ Culti-Loops™ API 20E Set enthält Qualitätskontrollorganismen im Culti-Loops Format.
Culti-Loops sind gebrauchsfertige Einmal-Impfösen, die stabilisierte, konservierte und lebensfähige Mikroorganismen enthalten. Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000), oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen. Culti-Loops werden für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits sowie zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen.
Inhalt:
Enterobacter cloacae ATCC™ 13047™†
Escherichia coli ATCC™ 25922™†
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC™ 35657™†
Proteus mirabilis ATCC™ 35659™†
Stenotrophomonas maltophilia ATCC™ 51331™†
Bestellhinweis:
Einzeln folienverschweißt, fünf Impfösen pro Packung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 13047TM*
Beschreibung API 20E QK-Set/5
Format Culti-Loops
Produkttyp Culti-Loops QK-Set
Klasse des Zielorganismus Organismen-Sets
Testtyp Qualitative Qualitätskontrolle
Menge 5 Impfösen/Org.
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.