Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ API™ Coryne QK-Set
Artikelnummer. 15219277
Click to view available options
Menge:
4 Impfösen/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15219277
Marke: Thermo Scientific™ R4653063
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Das Thermo Scientific™ Culti-Loops™ API Coryne Set enthält Qualitätskontrollorganismen im Culti-Loops Format.
Culti-Loops sind gebrauchsfertige Einmal-Impfösen, die stabilisierte, konservierte und lebensfähige Mikroorganismen enthalten. Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000), oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen. Culti-Loops werden für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits sowie zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen.
Enthält:
Cellulosimicrobium cellulans ATCC™ 27402™†
Corynebacterium renale ATCC™ 19412™†
Microbacterium testaceum ATCC™ 15829™†
Bestellhinweis:
Einzeln folienverschweißt, fünf Impfösen pro Packung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 27402TM*
Beschreibung API Coryne QK-Set/3
Format Culti-Loops
Produkttyp Culti-Loops QK-Set
Klasse des Zielorganismus Organismen-Sets
Testtyp Qualitative Qualitätskontrolle
Menge 4 Impfösen/Packung
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.