Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Beta-Lactamase-Test, QA-Set
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Beta-Lactamase Test-Set enthält Qualitätskontrollorganismen im Culti-Loops Format.
Culti-Loops sind gebrauchsfertige Einmal-Impfösen, die stabilisierte, konservierte und lebensfähige Mikroorganismen enthalten. Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000), oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen. Culti-Loops werden für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits sowie zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen.
Inhalt:
Neisseria gonorrhoeae ATCC™ 31426™†
Neisseria gonorrhoeae ATCC™ 43069™†
Bestellhinweis:
Einzeln folienverschweißt, fünf Impfösen pro Packung.
Specifications
Specifications
| ATCC® | 31426TM* |
| Beschreibung | CLIA '88 Compliance Beta-Lactamase Test QK-Set/2 |
| Format | Culti-Loops |
| Produkttyp | CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle |
| Klasse des Zielorganismus | Organismen-Sets |
| Testtyp | Qualitative Qualitätskontrolle |
| Menge | 5 Impfösen/Packung |
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.