Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Bifidobacterium breve ATCC® 15700™
Artikelnummer. 12607659
Click to view available options
Produkttyp:
Einzelner Organismus
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12607659
Marke: Thermo Scientific™ R4606801
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Gebrauchsfertige QK-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits und zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 15700TM*
Beschreibung Bifidobacterium breve ATCC™ 15700
Format Culti-Loops
Produkttyp Einzelner Organismus
Klasse des Zielorganismus Grampositive Stäbchen
Testtyp Qualitative Qualitätskontrolle
Verpackungsart 5 Impfösen/Packung
Stammbezeichnungen S1 (Variante a)
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Marken von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.