Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops ™ Koagulase Test QC Set/2
Artikelnummer. 15289277
Click to view available options
Menge:
2 x 5 Ösen
Artikelnummer. 15289277
Marke: Thermo Scientific™ R4651106
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Culti-Loops sind gebrauchsfertige Einmal-Impfösen, die stabilisierte, konservierte und lebensfähige Mikroorganismen enthalten. Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen. Culti-Loops werden für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits sowie zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen.
Lieferumfang:
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25923™†
Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™†
Bestellinformationen:
Einzeln folienverschweißt, fünf Impfösen pro Packung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 25923TM*
Zertifizierung/Konformität CLIA '88-konform. Culti-Loops tragen das CE-Zeichen.
Beschreibung CLIA '88-konformer Koagulase Test QC Set/2
Format Culti-Loops
Produkttyp Set
Klasse des Zielorganismus Organismen-Sets
Testtyp Qualitative Qualitätskontrolle
Menge 2 x 5 Ösen
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Marken von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.