Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Haemophilus influenzae ATCC™ 49247™
Artikelnummer. 12909008
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 Impfösen/Packung
missing translation for 'unitSize'
5 Packungen
Artikelnummer. Menge unitSize
12909008 5 Impfösen/Packung 5 Packungen
1 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 12909008
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ R4603830
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 49247TM*
Beschreibung Haemophilus influenzae
Nachweis von Haemophilus influenzae
Format Culti-Loops
Produkttyp CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle
Klasse des Zielorganismus Anspruchsvolle Organismen
Testtyp Qualitative Qualitätskontrolle
Menge 5 Impfösen/Packung
Stammbezeichnungen TD-4
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.