Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Haemophilus parahaemolyticus ATCC™10014™
Artikelnummer. 12978978
Change view
Click to view available options
Menge:
5 Impfösen/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12978978 5 Impfösen/Packung 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12978978 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R4603003
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 10014TM*
Beschreibung Haemophilus parahaemolyticus
Nachweis von Haemophilus parahaemolyticus
Format Culti-Loops
Produkttyp CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle
Klasse des Zielorganismus Anspruchsvolle Organismen
Testtyp Qualitative Qualitätskontrolle
Menge 5 Impfösen/Packung
Stammbezeichnungen 536 [NCTC 8479]
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.