Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Legionella pneumophila subsp. pneumophila ATCC ™ 33152™
Artikelnummer. 12959018
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 Impfösen/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12959018 5 Impfösen/Packung 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, ist eine unterzeichnete ATCC-Vereinbarung erforderlich.
Artikelnummer. 12959018 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R4603950
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, ist eine unterzeichnete ATCC-Vereinbarung erforderlich.
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 33152TM*
Beschreibung Legionella pneumophila subsp. Pneumophila subsp. Pneumophila ATCC™ 33152™
Format Culti-Loops
Produkttyp Culti-Loops
Klasse des Zielorganismus Anspruchsvolle Organismen
Testtyp Qualitative Qualitätskontrolle
Menge 5 Impfösen/Packung
Stammbezeichnungen Philadelphia 1
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.