Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Shigella sonnei Gruppe D ATCC® 25931™
Beschreibung
Gebrauchsfertige QK-Organismen, werden zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
Spezifikation
Spezifikation
| ATCC® | 25931TM* |
| Beschreibung | Shigella sonnei Gruppe D ATCC™ 25931 |
| Format | Culti-Loops |
| Produkttyp | CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle |
| Klasse des Zielorganismus | Gramnegative Stäbchen |
| Testtyp | Qualitative Qualitätskontrolle |
| Menge | 5 Impfösen/Packung |
| Stammbezeichnungen | NCDC 1120-66 [CIP 104223] |
Das Markenlogo ATCC Licensed Derivative Emblem, die Wortmarke ATCC Licensed Derivative und die ATCC-Katalog-Marken sind Warenzeichen von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.