Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Staphylococcus xylosus ATCC® 29967™
Artikelnummer. 12929078
Click to view available options
Menge:
5 Impfösen/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 12929078
Marke: Thermo Scientific™ R4606504
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Gebrauchsfertige QK-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits und zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 29967TM*
Zertifizierung/Konformität Culti-Loops tragen die CE-Kennzeichnung.
Beschreibung Staphylococcus xylosus
Produkttyp Einzelner Organismus
Klasse des Zielorganismus Kokken
Testtyp Qualitative Qualitätskontrolle
Verpackungsart 5 Impfösen/Packung
Menge 5 Impfösen/Packung
Stammbezeichnungen SL 8 [DSM 20267]
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Marken von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.