Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Staphylococcus xylosus ATCC® 35663™
Artikelnummer. 12935713
Click to view available options
Produkttyp:
Einzelner Organismus
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 12935713
Marke: Thermo Scientific™ R4606505
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 35663TM*
Beschreibung Staphylococcus xylosus ATCC™ 35663
Format Culti-Loops
Produkttyp Einzelner Organismus
Klasse des Zielorganismus Kokken
Testtyp Qualitative Qualitätskontrolle
Verpackungsart 5 Impfösen/Packung
Stammbezeichnungen LRA 1641 575 [API SA]
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.