Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Streptococcus oralis ATCC® 9811™
Artikelnummer. 12985863
Change view
Click to view available options
Menge:
5 Impfösen/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
12985863 5 Impfösen/Packung 5 Stück
1 options
Artikelnummer. 12985863
Marke: Thermo Scientific™ R4608220
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gebrauchsfertige QK-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits und zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 9811TM*
Beschreibung Streptococcus oralis ATCC™ 9811
Format Culti-Loops
Produkttyp CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle
Klasse des Zielorganismus Kokken
Menge 5 Impfösen/Packung
Stammbezeichnungen Gehäuse M7A
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Marken von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.