Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Streptococcus pyogenes Gruppe A ATCC® 12384™
Beschreibung
Gebrauchsfertige QK-Organismen, werden zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
Spezifikation
Spezifikation
| ATCC® | 12384TM* |
| Zertifizierung/Konformität | Culti-Loops tragen die CE-Kennzeichnung. |
| Beschreibung | Streptococcus pyogenes Gruppe A |
| Format | Culti-Loops |
| Produkttyp | Einzelner Organismus |
| Klasse des Zielorganismus | Kokken |
| Testtyp | Qualitative Qualitätskontrolle |
| Verpackungsart | 5 Impfösen/Packung |
| Menge | 5 Impfösen/Packung |
| Stammbezeichnungen | WDCM00025, Typing-Stamm C203 [Dochez 1708] |
Das Markenlogo ATCC Licensed Derivative Emblem, die Wortmarke ATCC Licensed Derivative und die ATCC-Katalog-Marken sind Warenzeichen von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.