Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Trichosporon cutaneum ATCC™ 28592™
Artikelnummer. 12925883
Click to view available options
Menge:
5 Impfösen/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 12925883
Marke: Thermo Scientific™ R4608303
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 28592TM*
Zertifizierung/Konformität Culti-Loops tragen die CE-Kennzeichnung.
Beschreibung Trichosporon cutaneum
Format Culti-Loops
Produkttyp Einzelner Organismus
Klasse des Zielorganismus Pilze
Testtyp Qualitative Qualitätskontrolle
Verpackungsart 5 Impfösen/Packung
Menge 5 Impfösen/Packung
Stammbezeichnungen CBS 2466 [CCRC 21675, FMJ 15013, IFO 1198, JCM 1462, NBRC 1198, NCYC 444, NRRL Y-1490, VTT C-74033]
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.